Merck
558656
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluoroiodobenzene
97%
Wybierz wielkość
5 G
162,00 zł
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
162,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6010 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
iodo
ciąg SMILES
Fc1c(Cl)cccc1I
InChI
1S/C6H3ClFI/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H
Klucz InChI
MHRRZKUNYYQXTA-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)