Merck
557900
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-3,3-dimethyl-1,1-diphenyl-1-butanol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH(NH2)C(C6H5)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D ~−171°, c = 1 in chloroform
producent / nazwa handlowa
Onyx Scientific, U.K.
mp
134-137 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[C@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H23NO/c1-17(2,3)16(19)18(20,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16,20H,19H2,1-3H3/t16-/m0/s1
Klucz InChI
HZIHDWNOPKIOCK-INIZCTEOSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)