Merck
557781
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-2,3-dibromomaleimide
97%
Synonim(y):
1-Benzyl-3,4-dibromo-pyrrole-2,5-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7Br2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
117-120 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
imide
maleimide
phenyl
ciąg SMILES
BrC1=C(Br)C(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C11H7Br2NO2/c12-8-9(13)11(16)14(10(8)15)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
DZYLZHRCCNTQCS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-benzylo-2,3-dibromomaleimid może być stosowany w syntezie następujących barwników na bazie maleimidów, które mogą być stosowane do wygaszania fluorescencji:[1]
  • 2,3-bis(3-indolilo)-N-benzylomaleimid
  • 2,3-bis(2′-metylo-3-indolilo)-N-benzylomaleimid
  • 2,3-bis(2-pirolilo)-N-benzylomaleimid
  • 2-arylo-N-benzylo-3-bromomaleimidyw reakcji krzyżowego sprzęgania suzuki z arylowym kwasem boronowym[2]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bifunctional maleimide dyes as selective anion sensors.
Lin Z, et al.
Tetrahedron, 65(27), 5216-5221 (2009)
"Metal-catalyzed cross-coupling reactions of halomaleic anhydrides and halomaleimides: synthesis of structurally interesting and biologically important natural and unnatural products"
Deore SP and Argade PN
Synthesis, 46(03), 281-289 (2014)