Merck
557315
Sigma-Aldrich
4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SO2C6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
165-169 °C (lit.)
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO4S2/c1-13(9,10)6-2-4-7(5-3-6)14(8,11)12/h2-5H,1H3
Klucz InChI
TYJOQICPGZGYDT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of 5′-deoxy-5′-[4-(methylsulfonyl)benzenesulfonamido]thymidine.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and biological evaluation of inhibitors of thymidine monophosphate kinase from Bacillus anthracis.
Byun Y, et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 27(3), 244-260 (2008)