Merck
557234
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Postać
solid
mp
122-127 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
Klucz InChI
GGTUVWGMCFXUAS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Synthesis of biaryl amides with muscarinic acetylcholine receptor subtype M1 agonistic activity
  • Synthesis of kinesin spindle protein inhibitors
  • GABA α2/3 agonist preparation
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1