Wybierz wielkość
249,20 zł
Cena katalogowa356,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
249,20 zł
Cena katalogowa356,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
183-187 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
iodo
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(I)ccc1I
InChI
1S/C7H4I2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
NSKPFWAAYDFCFS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?