Przejdź do
557153
4-(Bromomethyl)benzenesulfonyl chloride
95%
Synonim(y):
α-Bromo-p-toluenesulfonyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2C6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.54
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
71-75 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H6BrClO2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChI key
QXTQWYZHHMQSQH-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Bromomethyl)benzenesulfonyl chloride may be used to synthesize:
  • 4-bromomethyl-N-(6-methoxy-quinolin-8-yl)-benzenesulfonamide
  • benzene-sulfonamide derivatives, which are potent Chemokine Receptor Type 4 (CXCR4) inhibitors
  • imidazole derivatives having antifungal activity
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
664774664766C73400
description
95%
description
97%
description
96%
description
98%
assay
95%
assay
97%
assay
96%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
mp
71-75 °C (lit.)
mp
93-97 °C
mp
76-80 °C
mp
4 °C (lit.)
functional group
bromo
functional group
chloro
functional group
-
functional group
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)