Merck
555843
Sigma-Aldrich
3,5-Diacetyl-2,4,6-trimethyl-1,4-dihydropyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
154-159 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1C(C(C)=O)=C(C)NC(C)=C1C(C)=O
InChI
1S/C12H17NO2/c1-6-11(9(4)14)7(2)13-8(3)12(6)10(5)15/h6,13H,1-5H3
Klucz InChI
BFHJJFUZJSTSBY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,5-Diacetyl-2,4,6-trimethyl-1,4-dihydropyridine [3,5-diacetyl-1,4-dihydroxy-2,4,6-trimethylpyridine] can be obtained by reacting acetyl acetone, corresponding aldehyde, NH3 gas.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and Photochemistry of Novel 3, 5-Diacetyl-1, 4-dihydropyridines. II [1].
Memarian HR, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 135(7), 833-838 (2004)