Przejdź do zawartości
659142
Di-tert-butyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
97%
Synonim(y):
2,6-Dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid di-tert-butyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H27NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.40
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
142-149 °C
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(CC(=C(C)N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H27NO4/c1-10-12(14(19)21-16(3,4)5)9-13(11(2)18-10)15(20)22-17(6,7)8/h18H,9H2,1-8H3
InChI key
WSWDAKKWVAVVAI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)