IM 9
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86051302, human bone marrow, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human bone marrow
opakowanie
tube of 5 μg 86051302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86051302-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
2n = 46
morfologia
Lymphoblast
produkty
Immunoglobulin G (IgG)
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki limfocyt B
Opis linii komórkowej
Pochodzi ze szpiku kostnego pobranego od pacjentki ze szpiczakiem mnogim. Komórki syntetyzują IgG w tempie 2,4ug/1 000 000 komórek/dzień i posiadają receptory dla insuliny, kalcytoniny i ludzkiego hormonu wzrostu. Wykazują również markery powierzchniowe i miejsca receptorowe charakterystyczne dla limfocytów B.
Zastosowanie
Badania biosyntezy i markerów powierzchniowych
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 2-4x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Maksymalna gęstość komórek 1 000 000 komórek/ml.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)