Merck
555479
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzoyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4COClSCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5220 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
gęstość
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
fluoro
thioether
ciąg SMILES
FC(F)(F)Sc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3OS/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)14-8(10,11)12/h1-4H
Klucz InChI
BCMFTOCCLOAGBP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
117.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)