Merck
555363
Sigma-Aldrich
Lithium deuteride
98 atom % D
Synonim(y):
Lithium hydride-d
About This Item
Wzór liniowy:
LiD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
8.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Li][2H]
InChI
1S/Li.H/i;1+1
Klucz InChI
SIAPCJWMELPYOE-IEOVAKBOSA-N
Opis ogólny
Lithium deuteride (LiD) is a stable isotopic compound that is commonly used in deuterium storage and energy storage applications because of its high melting point, low density, high deuterium concentration, and exceptional thermal stability in both vacuum and inert gases. It can also be used as a potential raw material for the synthesis of organic deuterides, deuterated solvents, and deuterated polymers.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Lattice dynamics of lithium hydride and lithium deuteride: effect of long-range three-body forces
Laplaze D
Journal of Physics C: Solid State Physics, 10(18), 3499-3499 (1977)
Effect of air humidity on microstructure and phase composition of lithium deuteride corrosion products
L Xiaobo and L Jiping
Corrosion Science, 115, 129-134 (2017)