Merck
554464
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-1,1,3-triphenyl-1-propanol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(NH2)C(C6H5)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −83°, c = 1 in chloroform
mp
139-144 °C (lit.)
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21NO/c22-20(16-17-10-4-1-5-11-17)21(23,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20,23H,16,22H2/t20-/m0/s1
Klucz InChI
KBXBDYRXZGBOIH-FQEVSTJZSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3