Merck
554111
Sigma-Aldrich
2,3,4-(Trimethoxy)bromobenzene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
tw
105-110 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(Br)c(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-11-7-5-4-6(10)8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
Klucz InChI
HKCQJLVIFMFOTG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3,4-(Trimethoxy)bromobenzene can be prepared from 1,2,3-(trimethoxy)benzene via bromination.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemo-and Regioselective Bromination of Aromatic Compounds in the Presence of ?-picolinium Bromochromate (?-PBC)/CH.
Mahmoodi NO, et al.
Orient. J. Chem., 27(2), 429-434 (2011)