Przejdź do
B83355
4-Bromoveratrole
98%
Synonim(y):
4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H3-1,2-(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-677-8
Beilstein/REAXYS Number:
2046884
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Aby zapytać o ten produkt B83355, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
density
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1ccc(Br)cc1OC
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)