Merck
553883
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzenesulfonamide
96%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
154-158 °C (lit.)
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
PTHLPYKPCQLAOF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)