Kluczowe dokumenty
LCWG04700
Millipore
PTFE Membrane Filter, 10.0 μm Pore Size
greener alternative
Mitex, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white, gridded
Synonim(y):
Mitex Membrane Filter
Wybierz wielkość
100 FILTERS
2390,00 zł
2390,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 FILTERS
2390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
2390,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
PTFE membrane
gridded
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Mitex
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
grubość
130 μm
kolor
white
Matryca
Mitex
wielkość porów
10.0 μm pore size
60 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.03 bar, air with methanol at 23 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które zostały przeprojektowane, aby umożliwić bardziej zrównoważone rozwiązania badawcze. Wewnętrzne i zewnętrzne pudełka zawierające dyski membranowe są wykonane z bio-okrągłego materiału przydzielonego przy użyciu metody bilansu masy ISCC. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Filter Code: LCWG
Filter Type: Screen filter
Mitex PTFE Membrane is unaffected by almost all liquids, including organic solvents, concentrated acids and bases, propellants, and cryogenic fluids. Mitex membrane is unbacked, yet is easy to handle, combining the convenience of a backed membrane with the versatility of a pure PTFE membrane. Mitex membrane is hydrophobic.
Features & Benefits:
•Broad chemical compatibility
•Biologically and chemically inert
•Stable at temperatures in excess of 260 °C (500 °F) and below -100 °C (-148 °F)
Applications:
Clarifying Acids, Bases, and Cryogenic Fluids; Clarifying Propellants; Analyzing Hydraulic Fluids; Isolating RNA
Zastosowanie
Analyzing hydraulic fluids
Informacje prawne
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13