Merck
553484
Sigma-Aldrich
2-Cyano-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g per 7% carbon loading
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
SB.52
Postać
solid
zakres etykietowania
1.5-2.0 mmol/g per 7% carbon loading
powierzchnia
500 m2/g
wielkość cząstki
200-400 mesh
wielkość porów
60 Å pore size
ciąg SMILES
O=[SiH2].CCC#N
InChI
1S/C3H5N.H2OSi/c1-2-3-4;1-2/h2H2,1H3;2H2
Klucz InChI
VONUEXZNLQMDQT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Cyano-functionalized silica gel is a modified silica gel.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)