Merck
552445
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(I)COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5910 (lit.)
gęstość
1.956 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cccc(I)c1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClFIO/c8-7(11)6-4(9)2-1-3-5(6)10/h1-3H
Klucz InChI
KUULKUHCAMRGCF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)