Merck
550647
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-thiocyanatoaniline
95%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(SCN)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
113 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(SC#N)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O2S/c8-4-13-5-1-2-6(9)7(3-5)10(11)12/h1-3H,9H2
Klucz InChI
QUWHIBBGKKRYFW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reaction of 2-Nitro-4-thiocyanatoaniline with 4-Nitrochlorobenzene.
Pilyugin VS, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 72(9), 1439-1443 (2002)
Synthesis of 2-Amino-5 (6)-(4-aminophenyl) benzimidazole Derivatives: II. Reaction of 2-Nitro-4-thiocyanatoaniline with 4-Nitrochlorobenzene.
Pilyugin VS, et al.
Russ. J. Org. Chem., 39(7), 979-984 (2003)
Andreas Schmidt et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(23), 4342-4350 (2003-12-20)
2,3-Diaminophenol 4, 3,4-diaminophenol 5, 4-methoxy-1,2-diaminobenzene 6, 3,4-diaminobenzenethiol 7, 2,3-diaminobenzoic acid 8, and 3,4-diaminobenzoic acid 9 were reacted with 2,4-pentanedione to yield the corresponding benzo[b][1,4]diazepinium salts, respectively. The hydroxy-benzo[b][1,4]diazepinium salts 17 and 18 do not form mesomeric betaines (MB) on deprotonation.