Merck
549878
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
129-133 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(OC)nc(n1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4S/c1-12-5-4-6(13-2)9-7(8-5)14(3,10)11/h4H,1-3H3
Klucz InChI
ITDVJJVNAASTRS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4,6-dimetoksy-2-(metylosulfonylo)pirymidynę można otrzymać przez utlenienie 2-metylotio-4,6-dimetoksypirymidyny.[1]
Zastosowanie
4,6-dimetoksy-2-(metylosulfonylo)pirymidyna może być stosowana do wspomaganego mikrofalami otrzymywania 4,6-dimetoksy-N-metylopirymidyno-2-aminy w reakcji z metyloaminą.[2] Może być również stosowany do przygotowania pochodnych 2′-pirymidynokarbonylosulfonanilidu o silnym działaniu chwastobójczym.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Facile Synthesis of 4, 6-Dimethoxy-2-methylsulfonylpyrimidine.
Xu D, et al.
Asian Journal of Chemistry, 26(1), 313-313 (2014)
Tunable push-pull interactions in 5-nitrosopyrimidines.
Procha'zkova' E, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(9), 3780-3789 (2016)
Synthesis and herbicidal activity of sulfonanilides having a pyrimidinyl-containing group at the 2'-position.
Yoshimura T, et al.
Journal of Pesticide Science, 36(11), 212-220 (2011)