Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 595,00 zł 446,25 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł 1245,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC(CH3)2C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-188-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
446,25 zł
Cena katalogowa595,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
73-75 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(Cl)C#C
InChI
1S/C5H7Cl/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3
InChI key
QSILYWCNPOLKPN-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Chloro-3-methyl-1-butyne was used in preparation of:
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| refractive index n20/D 1.418 (lit.) | refractive index n20/D 1.5640 (lit.) | refractive index n20/D 1.443 | refractive index - |
| mp −61 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 132-134 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| bp 73-75 °C (lit.) | bp 178-179 °C (lit.) | bp - | bp - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?