Merck
548685
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
96%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(Cl)F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.554 (lit.)
bp
180 °C (lit.)
gęstość
1.719 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
Klucz InChI
YFFUYGSLQXVHMB-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Journal of Organic Chemistry, 44, 1519-1533 (1979)