Merck
548030
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylpyridine
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.56 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
gęstość
1.549 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1ccncc1Br
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,1H3
Klucz InChI
GSQZOLXWFQQJHJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-bromo-4-metylopirydyna może być stosowana jako blok budulcowy w preparatyce:
  • podstawionych N-tlenków 4-(2,2-difenyloetylo)pirydyny do stosowania jako silne inhibitory fosfodiesterazy typu 4 (PDE4)
  • ligandy benzodiazepinowe z trójcykliczną grupą pirydonową dla ludzkiego receptora GABAA
  • nowy izomer ascidideminy
  • 3-bromopirydyno-4-karbonitryl
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richard Frenette et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(20), 3009-3013 (2002-09-25)
A detailed SAR study directed toward the optimization of pharmacokinetic parameters for analogues of L-791,943 is reported. The introduction of a soft metabolic site on this structure permitted the identification of L-826,141 as a potent phosphodiesterase type 4 (PDE4) inhibitor
James Crawforth et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(7), 1679-1682 (2004-03-18)
A series of tricyclic pyridones has been evaluated as benzodiazepine site ligands with functional selectivity for the alpha(3) over the alpha(1) containing subtype of the human GABA(A) receptor ion channel. This investigation led to the identification of a high affinity
Condensed heteroaromatic ring systems. XV. Synthesis of pyranopyridinones from halopyridinecarbonitriles.
Sakamoto T, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 36(5), 1890-1894 (1988)
Ida Nymann Petersen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(72), 9092-9094 (2012-08-07)
A new and convergent synthesis of ascididemin is presented. Using an anionic cascade ring closure as the key step, this natural product is obtained in 45% overall yield in just 6 steps starting from 2'-fluoroacetophenone. This new approach was extended