Merck
547409
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-CHO (Benzaldehyde) resin
50-100 mesh, extent of labeling: 3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
4-Benzyloxybenzaldehyde, polymer-bound, Aldehyde, polymer-bound, Wang aldehyde resin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
linia produktu
StratoSpheres
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
zakres etykietowania
3.0 mmol/g loading
wielkość cząstki
50-100 mesh
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.[H]C(=O)c3ccc(OCc4ccccc4)cc3
Informacje prawne
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)