Merck
546941
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylacetonitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
35-38 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cc(F)cc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-3-6(1-2-11)4-8(10)5-7/h3-5H,1H2
Klucz InChI
OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3