Merck
546879
Sigma-Aldrich
2-[4-(2-Cyanoethylthio)methyl]thiazolyl guanidine
97%
Wybierz wielkość
25 G
1183,00 zł
1183,00 zł
Cena katalogowa1690,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1183,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11N5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1183,00 zł
Cena katalogowa1690,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
128-132 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
nitrile
thioether
ciąg SMILES
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC#N)cs1
InChI
1S/C8H11N5S2/c9-2-1-3-14-4-6-5-15-8(12-6)13-7(10)11/h5H,1,3-4H2,(H4,10,11,12,13)
Klucz InChI
FSKYYRZENXOYAP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)