Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 341,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[NH2C(=NH)NH2]2 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-826-8
Beilstein/REAXYS Number:
3632154
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
mp
290-293 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NC(N)=N.NC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2CH5N3.H2O4S/c2*2-1(3)4;1-5(2,3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,1,2,3,4)
InChI key
UYAKTBUPMOOXNW-UHFFFAOYSA-N
General description
The multicomponent condensation of guanidine sulfate salt with H2S and CH2O was studied.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description ≥99% | description puriss. p.a., reag. Ph. Eur., anhydrous, 98-100.0% (iodometric) |
| assay 99% | assay 99% | assay ≥99% | assay 98-100.0% (iodometric) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 290-293 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp - | mp - |
| form powder | form - | form powder | form solid |
| functional group amine | functional group amine | functional group carboxylic acid, amine | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?