Merck
546798
Sigma-Aldrich
2,7-Diiodo-9,9-dioctyl-9H-fluorene
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H40I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
642.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
55-57 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(I)ccc2-c3ccc(I)cc13
InChI
1S/C29H40I2/c1-3-5-7-9-11-13-19-29(20-14-12-10-8-6-4-2)27-21-23(30)15-17-25(27)26-18-16-24(31)22-28(26)29/h15-18,21-22H,3-14,19-20H2,1-2H3
Klucz InChI
AZXJTFHMYPUMPP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)