Merck
544957
Sigma-Aldrich
Zinc oxalate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Zinc oxalate
About This Item
Wzór liniowy:
ZnC2O4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.41 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
chunks
zanieczyszczenia
≤100 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
O.O=C1O[Zn]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.H2O.Zn/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);1H2;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
OUWKZEXFOTWFDX-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)