Merck
544515
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(OCH3)SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
115-118 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(Br)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-6-3-2-5(8)4-7(6)13(9,10)11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
IXSBNNRUQYYMRM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorek 5-bromo-2-metoksybenzenosulfonylu jest pochodną chlorku benzenosulfonylu.
Zastosowanie
Chlorek 5-bromo-2-metoksybenzenosulfonylu może być stosowany do otrzymywania następujących pochodnych 1-bromo-3-heteroarylobenzenu:[1]
  • 2-(5-bromo-2-metoksyfenylo)benzofuran
  • 2-(5-bromo-2-metoksyfenylo)-1-metylopirol
  • 2-(5-bromo-2-metoksyfenylo)benzoksazol
Może być również stosowany do syntezy N-(4-etylobenzoilo)-2-metoksybenzenosulfonamidu.[1]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of symmetrical and unsymmetrical 1,3-diheteroarylbenzenes through palladium-catalyzed direct arylation of benzene-1,3-disulfonyl dichloride and 3-bromobenzenesulfonyl chlorides.
Idris I, et al.
Tetrahedron, 71(52), 9617-9625 (2015)
Alina Fomovska et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(5), 2666-2682 (2012-02-23)
Toxoplasma gondii is a protozoan parasite that can damage the human brain and eyes. There are no curative medicines. Herein, we describe our discovery of N-benzoyl-2-hydroxybenzamides as a class of compounds effective in the low nanomolar range against T. gondii