Merck
544485
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloroaniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(Cl)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.47
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
64-68 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H5BrClN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
Klucz InChI
SYTBIFURTZACKR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Bromo-4-chloroaniline is a 2-bromo-4-substituted aniline that can be prepared from 4-chloroaniline via electrophilic bromination.
Zastosowanie
2-Bromo-4-chloroaniline may be used in the preparation of:
  • 2-bromo-4-chloro-N-tosylaniline
  • 2-bromo-4-chlorothiophenol
  • 7-chloro-4a-methyl-4,4a,9,9a-tetrahydro-1H-carbazol-2(3H)-one
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 2-Aza-and 8-Chloro-2-aza-phenothiazine1.
Saggiomo AJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 23(12), 1906-1909 (1958)
An intriguing effect of lithium perchlorate dispersed on silica gel in the bromination of aromatic compounds by N-bromosuccinimide.
Bagheri M, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 83(2), 146-149 (2005)
Palladium-Catalyzed ?-Arylation of ?, ?-Unsaturated Ketones: Application to a One-Pot Synthesis of Tricyclic Indolines.
Hyde AM and Buchwald SL.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 120(1), 183?186-183?186 (2007)
Palladium-catalyzed coupling of 2-bromoanilines with vinylstannanes. A regiocontrolled synthesis of substituted indoles.
Krolski ME, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(6), 1170-1176 (1988)