Merck
544388
Sigma-Aldrich
4-(1-Hydroxyethyl)aniline
97%
Synonim(y):
1-(4-Aminophenyl)ethanol, 4-Amino-α-methylbenzyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4CH(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
70-74 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,9H2,1H3
Klucz InChI
JDEYBJHOTWGYFE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Behrouz Mohammadi Nargesi et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 6, 201-201 (2019-01-22)
Aromatic amines are an important class of chemicals which are used as building blocks for the synthesis of polymers and pharmaceuticals. In this study we establish a de novo pathway for the biosynthesis of the aromatic amines para-amino-phenylethanol (PAPE) and
Study of liquid-phase dehydration of d,l-1-(4-aminophenyl) ethanol in the presence of acid catalysts.
Schul?tsev AL and Panarin EF.
Russ. J. Gen. Chem., 80(7), 1309-1313 (2010)
Birhanu Desalegn Assresahegn et al.
ChemSusChem, 10(20), 4080-4089 (2017-08-24)
In this work, the effects of the formulation of silicon-based composite anodes on their mechanical, storage, and electrochemical properties were investigated. The electrode formulation was changed through the use of hydrogenated or modified (through the covalent attachment of a binding