Merck
543519
Sigma-Aldrich
(+)-endo-2-Norborneol
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
aktywność optyczna
[α]20/D +1°, c = 1 in chloroform
mp
149-154 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@@H]1CC2CCC1C2
InChI
1S/C7H12O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-8H,1-4H2/t5-,6+,7-/m1/s1
Klucz InChI
ZQTYQMYDIHMKQB-DSYKOEDSSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3