This product consists of equal parts of both enantiomers and is therefore racemic.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 253,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
253,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
168-172 °C (lit.)
mp
93-96 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-6H,1-4H2/t5-,6+/m1/s1
InChI key
KPMKEVXVVHNIEY-RITPCOANSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 98% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| form crystals | form - |
| bp 168-172 °C (lit.) | bp - |
| mp 93-96 °C (lit.) | mp - |
| functional group ketone | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is Product N32601, Norcamphor, a single enantiomer or a mixture?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
In what solvent is Product N32601, Norcamphor, soluble?
1 answer-
According to our quality control testing, norcamphor is expected to be soluble in 95% ethanol at about 10% (w/v), or 100 mg/mL.