Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +55°, c = 1% in methanol
mp
196-200 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H12FN3O5/c10-3-1-13(9(17)12-7(3)11)8-6(16)5(15)4(2-14)18-8/h1,4-6,8,14-16H,2H2,(H2,11,12,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1
Klucz InChI
STRZQWQNZQMHQR-UAKXSSHOSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)