Merck
542458
Sigma-Aldrich
3-Isopropoxyphenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
3-(1-Methylethoxy)phenylboronic acid, 3-(1-Methylethyl)oxyphenylboronic acid, 3-Isopropoxybenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
76-81 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)Oc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-5-3-4-8(6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
Klucz InChI
UKZVUHVNTYDSOP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Heteroaryl benzylureas with glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) inhibitory activity
  • Modulators of survival motor neuron (SMN) protein
  • Inhibitors of cholesteryl ester transfer protein (CETP)
  • Selective sphingosine-1-phosphate receptor subtype-1 agonists
  • Cytotoxic open lactone analogs of Lamellarin D
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)