Przejdź do
528824
Inhibitor PARP XIV
The PARP Inhibitor XIV, also referenced under CAS 1104546-89-5, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
4-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-ylmethylene)-4H-isoquinoline-1,3-dione, BYK204165
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (sum of two isomers, HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (sum of two isomers, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]1(c(ccc1)\C=C2\c3c(cccc3)C(=O)NC\2=O)C
InChI
1S/C15H12N2O2/c1-17-8-4-5-10(17)9-13-11-6-2-3-7-12(11)14(18)16-15(13)19/h2-9H,1H3,(H,16,18,19)/b13-9-
InChI key
BTYSIDSTHDDAJW-LCYFTJDESA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek izochinolinedionowy, który silnie hamuje aktywność PARP-1 (pIC50 = 7,35; IC50 = 45 nM) w sposób kompetycyjny i odwracalny w stosunku do NAD+, jednocześnie wpływając na aktywność PPAR-2 ze 100-krotnie mniejszą siłą. Selektywnie hamuje tworzenie PAR za pośrednictwem PARP-1 i ma niewielki wpływ na tworzenie PAR w fibroblastach pochodzących od myszy parp-1 (-/-). Jego zastosowanie in vivo jest ograniczone przez słabą rozpuszczalność w wodzie (~9 µM).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Eltze, T., et al. 2008. Mol. Pharmacol.74, 1587.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
528822324473300270
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (sum of two isomers, HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PH004300-1MG04061822879508
528824-10MG04055977196641