Przejdź do
550671
3-Fluorophenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
m-Fluorophenylmagnesium bromide, Bromo(3-fluorophenyl)magnesium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
999,00 zł
749,25 zł
4 x 25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
749,25 zł
Cena katalogowa999,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Quality Segment
packaging
Sure/Seal of
concentration
1.0 M in THF
bp
65 °C
density
1.024 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
Packaging
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
442194672998442585
description
1.0 M in THF
description
1.0 M in THF
description
1.0 M in THF
description
0.5 M in diethyl ether
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
density
1.024 g/mL at 25 °C
density
1.013 g/mL at 25 °C
density
1.033 g/mL at 25 °C
density
0.861 g/mL at 25 °C
concentration
1.0 M in THF
concentration
1.0 M in THF
concentration
1.0 M in THF
concentration
0.5 M in diethyl ether
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
65 °C
bp
65-67 °C
bp
-
bp
34.6 °C
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
packaging
glass bottle of
packaging
Sure/Seal of
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-6.0 °F - closed cup
flash_point_c
-21.11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)