Przejdź do
338532
3-Isoquinolinecarbonitrile
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
862,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
862,50 zł
Cena katalogowa1150,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
126-128 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C10H6N2/c11-6-10-5-8-3-1-2-4-9(8)7-12-10/h1-5,7H
InChI key
GXXBVBVNGMCFIU-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Isoquinolinecarbonitrile was employed as analytical standard to study the thermal degradation of 2-chlorobenzylidenemalononitrile (CS riot control agent) at elevated temperatures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
162310209392377937
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
126-128 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
60-62 °C (lit.)
functional group
nitrile
functional group
fluoro
functional group
nitrile
functional group
nitro, nitrile
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)