Merck
541842
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoromandelic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
135-139 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
OC(C(O)=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-5-1-4(2-6(10)3-5)7(11)8(12)13/h1-3,7,11H,(H,12,13)
Klucz InChI
PHMLPPFFMSRWBK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 3,5-difluoromandelowy jest również znany jako kwas α-hydroksy-3,5-difluorofenylooctowy. Racemiczny kwas 3,5-difluoromandelowy ulega optycznej rozdzielczości w obecności (1R,2R)-(-)-pseudoefedryny w izopropanolu, dając postać(S).[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A series of C-terminal amino alcohol dipeptide Aβ inhibitors.
Garofalo AW, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 12(21), 3051-3053 (2002)