Merck
541249
Sigma-Aldrich
Copper(II) molybdate
99%
Synonim(y):
Copper molybdate, Cupric molybdate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuMoO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.48
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Postać
powder
mp
820 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Cu++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
Klucz InChI
IKUPISAYGBGQDT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Copper molybdate CuMoO4 can exists in two polymorphic forms, stable-α form and metastable-γ form. It exhibits properties such as thermochromic, trisochromic and piezochromic. Pure α-phase copper molybdate can be prepared by the sol-gel method using citric acid, ammonium heptamolybdate (NH4)6Mo7O24 . 4H2O, copper salts CuX2nH2O (X=NO3- ), Cl- and CH3COO-.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sol?gel synthesis and sintering of submicronic copper molybdate (?-CuMoO4) powders
Benchikhi M, et al.
Ceramics International, 40(4), 5371-5377 (2014)