Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 833,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ZnMoO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.33
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-377-8
MDL number:
Assay:
≥99.9% trace metals basis
Form:
powder
833,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: zinc
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Zn++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.4O.Zn/q;;;2*-1;+2
InChI key
XAEWLETZEZXLHR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form pieces |
| assay ≥99.9% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay ≥99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| impurities ≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities - |
| reaction suitability core: zinc | reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?