Merck
327050
Sigma-Aldrich
Silver
shot, 1-3 mm, ≥99.99% trace metals basis
Wybierz wielkość
10 G
452,00 zł
50 G
1720,00 zł
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
452,00 zł
50 G
1720,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141740
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
shot
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
1-3 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Śrut na bazie srebra (Ag) może być wykorzystywany do różnych zastosowań, takich jak
  • synteza nanocząstek srebra[1]
  • tworzenie stopu z cyną, srebrem i miedzią do lutowania bezołowiowego[2]
  • przygotowanie koloidów metalicznych[3]
  • wytwarzanie metaloorganicznych warstw półprzewodnikowych do zastosowań w powierzchniowo wzmocnionym rozpraszaniu Ramana (SERS)[4]
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Simultaneous preparation of SERS-active metal colloids and plates by laser ablation
Lee I, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 32(11), 947-952 (2001)
Metal?Organic Semiconductor Nanostructures for Surface-Enhanced Raman Scattering
Alessio P, et al.
Applied Spectroscopy, 65(2), 152-158 (2011)
Synthesis of spherical silver nanoparticles by digestive ripening, stabilization with various agents, and their 3-D and 2-D superlattice formation
Smetana AB, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 284(2), 521-526 (2005)
Tin-silver-copper eutectic temperature and composition
Loomans ME and Fine ME
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 31(4), 1155-1162 (2000)
R Nirmala et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 4686-4693 (2013-08-02)
We report on the preparation and characterization of polyurethane (PU) nanofibers containing silver (Ag) nanoparticles were synthesized by using electrospinning. Two different approaches were adopted to incorporate the Ag nanoparticles in to PU nanofibers. In the first approach, a homogeneous