Kluczowe dokumenty
540943
1-Benzyl-4-(N-Boc-amino) piperidine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H26N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
98%
mp
122-125 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H26N2O2/c1-17(2,3)21-16(20)18-15-9-11-19(12-10-15)13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8,15H,9-13H2,1-3H3,(H,18,20)
Klucz InChI
WFKLUNLIZMWKNF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?