Merck
540846
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetramethylbutane
≥94%
Synonim(y):
Hexamethylethane, NSC 62039
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Produkt 540846 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥94%
mp
94-97 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
Klucz InChI
OMMLUKLXGSRPHK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeffrey A Manion et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(28), 7637-7658 (2015-04-15)
Presented is a combined experimental and modeling study of the kinetics of the reactions of H and CH3 with n-butane, a representative aliphatic fuel. Abstraction of H from n-alkane fuels creates alkyl radicals that rapidly decompose at high temperatures to