Merck
540447
Sigma-Aldrich
4-Iodo-3-nitrotoluene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H3(CH3)NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
53-56 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(I)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
DKYCDXAZCHMPSJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Iodo-3-nitrotoluene can be prepared from 4-amino-3-nitrotoluene according to the procedure described by Carlin and Foltz.
Zastosowanie
4-Iodo-3-nitrotoluene may be used in the preparation of:
  • 3-cyano-4-iodotoluene
  • 4,6′-dimethyl-2 ,2′-dinitrobiphenyl
  • bis(2-nitro-4-methylphenyl) sulfide
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The action of sulfur upon para-toluidine in the presence of litharge. Thio-para-toluidine, its constitution and some new derivatives.
Bogert MT and Mandelbaum MR.
Journal of the American Chemical Society, 45(12), 3045-3055 (1923)
A kinetic study of the N-bromosuccinimide bromination of some 4-substituted 3-cyanotoluenes.
Fisher TH and Meierhoefer AW.
The Journal of Organic Chemistry, 43(2), 220-224 (1978)
Ullmann Synthesis of Six Dimethyldinitrobiphenyls and their Reduction to the Corresponding Diaminodimethylbiphenyls1.
Carlin RB and Foltz GE.
Journal of the American Chemical Society, 78(9), 1997-2000 (1956)