Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41116105
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
1-butanol, acetic acid
density
0.823 g/mL at 20 °C
General description
Odczynnik ninhydrynowy jest najczęściej stosowany do wykrywania aminokwasów. Zasadniczo daje charakterystyczny fioletowy kolor w reakcji z a-aminokwasami i innymi związkami aminowymi, pod warunkiem, że pH reakcji wynosi 5,0 lub więcej. Przy kwaśnym pH 0,3 reakcja ninhydryny z ornityną i proliną daje produkt o czerwonym zabarwieniu.[1] Odczynnik ninhydrynowy może pozostawać stabilny w temperaturze pokojowej przy braku atmosfery azotu przez okres do 1 miesiąca w układzie rozpuszczalnika glikol etylenowy-octan sodu.[2]
Application
Odczynnik ninhydrynowy może być stosowany do ilościowego oznaczania całkowitej zawartości białka w hydrolizatach tkankowych.[2]
1 g ninhydrin dissolved in 475 mL 1-butanol and 25 mL acetic acid
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form liquid | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities 1-butanol, acetic acid | impurities - | impurities - | impurities - |
| density 0.823 g/mL at 20 °C | density - | density - | density - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?