Merck
540382
Sigma-Aldrich
Bis-Boc-thiopseudourea, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~1.0 mmol/g S loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
N,N′-Di-Boc-isothiouronium-methyl polystyrene
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zakres etykietowania
~1.0 mmol/g S loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CS\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N/C(=O)OC(C)(C)C
Zastosowanie
This resin has been utilized in the synthesis of substituted guanidines.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dodd, D.S.; Wallace, O.B.
Tetrahedron, 39, 5701-5701 (1998)
Produkty
Introduce guanidinyl group using guanylating reagents like bis(tert-butoxycarbonyl)thiopseudourea, polymer-bound, from substituted amines.