Merck
538957
Sigma-Aldrich
Tris(benzoylacetonato) mono(phenanthroline)europium(III)
Synonim(y):
Tris(benzoylacetonato)mono(phenanthroline)europium(III)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H35EuN2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
815.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: europium
mp
179-186 °C (lit.)
λmaks.
612 nm
ciąg SMILES
c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.C\C(O[Eu](O\C(C)=C\C(=O)c4ccccc4)O\C(C)=C\C(=O)c5ccccc5)=C\C(=O)c6ccccc6
InChI
1S/C12H8N2.3C10H10O2.Eu/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;3*1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h1-8H;3*2-7,11H,1H3;/q;;;;+3/p-3/b;3*8-7+;
Klucz InChI
CYANOTPYWCTXGU-PRTBJVMOSA-K
Opis ogólny
Light emitting metal complex.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Pochodne bis-styrylobenzenu mają obiecujące właściwości w zakresie niskich progów laserowania. Omówiono rozważania projektowe dotyczące cząsteczek emitujących światło organiczne.
Organic Semiconductor Laser Materials